重要文件
BMSIPD9600BD5
Sigma-Aldrich
Ball Dropper to Fill 96 BeadBlaster 96 Well Plate
diam. 5 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NA.82
材料
acrylic
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Benchmark Scientific IPD9600-BD5
直徑
5 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
This ball dropper is used to easily fill 96 well plates with 1 bead per well.
應用
Homogenization/milling/grinding of samples
法律資訊
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.