重要文件
B9511
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-fucopyranoside
chromogenic, ≥98% (HPLC), powder
同義詞:
5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-beta-D-fucopyranoside
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H15BrClNO5
CAS號碼:
分子量::
392.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl β-D-fucopyranoside, ≥98% (HPLC)
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
溶解度
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO5/c1-5-11(18)12(19)13(20)14(21-5)22-8-4-17-7-3-2-6(15)10(16)9(7)8/h2-5,11-14,17-20H,1H3/t5-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI 密鑰
ZMYJTGDNFZJYFN-MFWXUWBHSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)