重要文件
B5667
Sigma-Aldrich
5-Bromo-6-chloro-3-indolyl phosphate p-toluidine salt
~97% (HPLC)
同義詞:
Magenta phosphate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H6BrClNO4P · C7H9N
CAS號碼:
分子量::
433.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
~97% (HPLC)
品質等級
形狀
powder
溶解度
DMF: 50 mg/mL, clear, orange
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cc1ccc(N)cc1.OP(O)(=O)Oc2c[nH]c3cc(Cl)c(Br)cc23
InChI
1S/C8H6BrClNO4P.C7H9N/c9-5-1-4-7(2-6(5)10)11-3-8(4)15-16(12,13)14;1-6-2-4-7(8)5-3-6/h1-3,11H,(H2,12,13,14);2-5H,8H2,1H3
InChI 密鑰
WUHVYTJTZAKPOS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Dorota Rybaczek et al.
Histochemistry and cell biology, 135(3), 263-280 (2011-02-25)
Here, we demonstrate that in HeLa cells, Ser317 of Chk1 undergoes phosphorylation in response to replication stress induced by hydroxyurea. We also demonstrate the existence of constitutive (interphase and mitotic) Chk1 kinase phosphorylation, the translocation of its phosphorylated form from