重要文件
B4022
Sigma-Aldrich
4-(溴甲基)苯乙酸苯甲酰甲酯
同義詞:
4-(溴甲基)苯乙酸苯乙酮酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H15BrO3
CAS號碼:
分子量::
347.20
Beilstein:
2292032
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
84-87 °C (lit.)
SMILES 字串
BrCc1ccc(CC(=O)OCC(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C17H15BrO3/c18-11-14-8-6-13(7-9-14)10-17(20)21-12-16(19)15-4-2-1-3-5-15/h1-9H,10-12H2
InChI 密鑰
BUQPIKAEKYNDAS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
制备氨基酰氧基甲基 PAM 树脂所用的试剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mitchell, A.R., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43, 2845-2845 (1978)