化驗
≥97% (TLC)
形狀
solid
分子量
~_1.2 kDa
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CCC(C)C(NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C2CCCN2C(=O)C3CCCN3C(=O)C(CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)C4CCC(=O)N4)C(=O)N5CCCC5C(=O)N6CCCC6C(O)=O
InChI
1S/C56H91N15O13/c1-5-33(4)45(54(82)70-28-12-19-41(70)53(81)71-29-13-20-42(71)55(83)84)66-47(75)34(14-6-7-23-57)64-48(76)38-16-9-25-67(38)50(78)36(15-8-24-60-56(58)59)65-49(77)39-17-10-26-68(39)52(80)40-18-11-27-69(40)51(79)37(30-32(2)3)63-44(73)31-61-46(74)35-21-22-43(72)62-35/h32-42,45H,5-31,57H2,1-4H3,(H,61,74)(H,62,72)(H,63,73)(H,64,76)(H,65,77)(H,66,75)(H,83,84)(H4,58,59,60)
InChI 密鑰
JXGBFZMUUPNIBD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3