重要文件
AXYSCT200RS
螺纹盖管和带 O 型圈的盖,圆锥形底部
capacity 2.0 mL, red, sterile
同義詞:
centrifuge tubes
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
red
screw top cap
無菌
sterile
特點
RCF 20,000 × g
包裝
pack of 500 tubes
case of 8 packs
製造商/商標名
Axygen Inc
Corning
容量
2.0 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)