文件
AXYPCRAS600
铝密封膜,用于热密封和一般密封
size 50 μm, pkg of 5x100sheets/cs
同義詞:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122410
NACRES:
NB.22
材料
aluminum
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-AS-600
Corning
包裝
pkg of 5x100sheets/cs
尺寸
50 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Axygen®铝封板膜是光敏样品的理想选择。
  • 均匀的粘合剂实现有效的孔密封。
  • 功能强大的密封膜可用于各种应用,包括 PCR、实时 PCR 、ELISA 和细胞培养。
  • 兼容各种试剂和温度。
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.