重要文件
AXYPCR96FSV
PCR 微孔板,全裙边
size 96 wells, conical bottom violet polypropylene wells, pkg of 5x10plates/cs
同義詞:
96 multiwell plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料:
conical bottom violet polypropylene wells
最大體積:
200 μL
尺寸:
96 wells
有效容積:
200 μL
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
conical bottom violet polypropylene wells
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-96-FS-V
Corning
包裝
pkg of 5x10plates/cs
最大體積
200 μL
尺寸
96 wells
有效容積
200 μL
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)