重要文件
AXYPCR32C
Corning® Axygen® PCR Microplate微板
size 32 wells, conical bottom clear polypropylene wells, maximum volume 200 μL, pkg of 5x10plates/cs
同義詞:
Corning® Axygen® PCR Microplate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
conical bottom clear polypropylene wells
無菌
non-sterile
製造商/商標名
Axygen Inc PCR-32-C
Corning
包裝
pkg of 5x10plates/cs
最大體積
200 μL
尺寸
32 wells
有效容積
200 μL
適合性
suitable for PCR
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)