重要文件
AXYP384240SQCSI
Corning® Axygen® Deep Well Microplate
indiv. wrapped, size 384 wells, working volume 240 μL, pkg of 50 ea, sterile
同義詞:
Corning cell culture plate
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.22
材料:
square bottom clear polypropylene wells
最大體積:
250 μL
尺寸:
384 wells
有效容積:
240 μL
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
square bottom clear polypropylene wells
無菌
sterile
包裝
pkg of 50 ea
製造商/商標名
Axygen Inc P-384-240SQ-C-SI
Corning
最大體積
250 μL
尺寸
384 wells
有效容積
240 μL
結合類型
non-treated surface
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)