Merck
全部照片(3)
重要文件
AV42788
Sigma-Aldrich
抗-HDAC9 兔抗
IgG fraction of antiserum
同義詞:
抗-DKFZp779K1053, 抗-HD7, 抗-HDAC, 抗-HDAC7, 抗-HDAC7B, 抗-HDAC9B, 抗-HDAC9FL, 抗-组蛋白脱乙酰基酶9
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
65 kDa
物種活性
sheep, human, guinea pig, mouse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... HDAC9(9734)
免疫原
靶向人HDAC9 C末端区域的合成肽
生化/生理作用
组蛋白在转录调控,细胞周期进程和发育事件中起关键作用。组蛋白乙酰化/脱乙酰化会改变染色体结构,并影响转录因子对DNA的访问。HDAC9与组蛋白脱乙酰酶家族成员具有序列同源性。MITR蛋白缺少组蛋白脱乙酰酶催化结构域。它通过募集包括CtBP和HDAC在内的多组分辅阻遏物复合物来抑制MEF2活性。HDAC9可能在造血中起作用。组蛋白在转录调控,细胞周期进程和发育事件中起关键作用。组蛋白乙酰化/脱乙酰化会改变染色体结构,并影响转录因子对DNA的访问。该基因编码的蛋白与组蛋白脱乙酰酶家族成员具有序列同源性。该基因与非洲爪蟾和小鼠MITR基因直系同源。MITR蛋白缺少组蛋白脱乙酰酶催化结构域。它通过募集包括CtBP和HDAC在内的多组分辅阻遏物复合物来抑制MEF2活性。这种编码的蛋白可能在造血中起作用。已经描述了该基因的多个选择性剪接的转录子,但是尚未确定其中一些的全长性质。
序列
合成肽位于以下区域内: QVGAVKVKEEPVDSDEDAQIQEMESGEQAAFMQQVIGKDLAPGFVIKVII
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Svetlana Demyanenko et al.
Journal of cellular biochemistry, 120(12), 19590-19609 (2019-07-03)
Histone deacetylases (HDAC) inhibitors can protect nerve cells after a stroke, but it is unclear which HDAC isoform is involved in this effect. We studied cellular and intracellular rearrangement of class II HDACs at late periods after photothrombotic infarct (PTI)