重要文件
APREST91175
Sigma-Aldrich
PrEST Antigen HSD11B1L
Prestige Antigens Powered by Atlas Antibodies, buffered aqueous solution
同義詞:
SCDR10, SDR26C2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
暫時無法取得訂價和供貨情況
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
>80% (SDS-PAGE)
形狀
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 25 kDa
純化經由
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
濃度
≥0.5 mg/mL
免疫原序列
DYLVLNHIGGAPAGTRARSPQATRWLMQVNFVSYVQLTSRALPSLTDSKGSLVVVSSLLGRVPTSFSTPYS
Ensembl | 人類登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
Recombinant protein fragment of Human HSD11B1L with N-terminal His6ABP (ABP = Albumin Binding Protein derived from Streptococcal Protein G) fusion tag.    
應用
Blocking agent and positive assay control using corresponding antibodies.
聯結
Corresponding Antibody HPA049078.
外觀
Solution in phosphate-buffered saline and 1M Urea, pH 7.4
準備報告
Gently mix before use. Optimal concentrations and conditions for each application should be determined by the user.
法律資訊
Prestige Antigens is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)