Merck
全部照片(3)
重要文件
AMAB90569
Sigma-Aldrich
单克隆抗-NLRP3 小鼠抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL0210, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
同義詞:
抗-AGTAVPRL, 抗-AII, 抗-AVP, 抗-C1orf7, 抗-CIAS1, 抗-CLR1.1, 抗-FCAS, 抗-FCU, 抗-MWS, 抗-NALP3, 抗-PYPAF1
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
CL0210, monoclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human
技術
immunoblotting: 1 μg/mL
immunofluorescence: 2-10 μg/mL (Fixation/Permeabilization: PFA/Triton X-100)
同型
IgG1
免疫原序列
FKMHLEDYPPQKGCIPLPRGQTEKADHVDLATLMIDFNGEEKAWAMAVWIFAAINRRDLYEKAKRDEPKWGSDNARVSNPTVICQEDSIEEEWMGLLEYLSRISICKMKKDYRKKYR
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... NLRP3(114548)
相關類別
免疫原
NLR 家族,pyrin 结构域包含 3
應用
所有由 Atlas抗体®提供支持的 Prestige 抗体均由 Human Protein Atlas(HPA) 项目开发和验证。每种抗体都通过针对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学进行测试。通过单击图像库链接,可以在人类蛋白质图谱(HPA)站点上查看这些图像。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST81743
外觀
磷酸盐缓冲盐水,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bing Zhou et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 6384803-6384803 (2020-06-09)
Vascular oxidative stress and inflammation play a major role in vascular diseases. This study was aimed at determining the protective roles of fibronectin type III domain-containing 5 (FNDC5) in angiotensin II- (Ang II-) induced vascular oxidative stress and inflammation and
Viviane Dias Faustino et al.
Bioscience reports, 38(4) (2018-06-20)
Protein overload of proximal tubular cells (PTCs) can promote interstitial injury by unclear mechanisms that may involve activation of innate immunity. We investigated whether prolonged exposure of tubular cells to high protein concentrations stimulates innate immunity, triggering progressive interstitial inflammation
Roberto Romero et al.
American journal of reproductive immunology (New York, N.Y. : 1989), 79(6), e12440-e12440 (2016-03-10)
Inflammasomes are signaling platforms that, upon sensing pathogens and sterile stressors, mediate the release of mature forms of interleukin (IL)-1β and IL-18. The aims of this study were to determine (i) the expression of major inflammasome components in the chorioamniotic