重要文件
ADAPA4815SC-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-81 Rotor
holds 5 conical tubes, skirted/Centriprep, for 500 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
flat bottom
特點
skirt
for use with aerosol-tight lid
holds 5 conical tubes, skirted/Centriprep
with rubber mat
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022638904 (NA)
參數
3,100 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
122 mm
直徑
29 mm
相容性
for use with 500 mL rectangular bucket
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Adapters to fit various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf rotor A-4-81.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)