材料
flat bottom
特點
for use with aerosol-tight lid
holds 16 x 1.5 - 2.0 mL reaction vessels
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022638220 (NA)
參數
3,000 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
122 mm
直徑
11 mm
相容性
for use with 250 mL rectangular bucket
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG