重要文件
ADAPA4444927-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
holds 9 x 2.6- 7 mL round-bottom tubes, for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 2 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
材料
flat bottom
特點
for use with aerosol-tight lid
holds 9 x 2.6- 7 mL round-bottom tubes
with rubber mat
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022637541 (NA)
參數
4,200 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
高度
108 mm
直徑
13 mm
相容性
for use with 100 mL rectangular bucket
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)