重要文件
ADAP05-EP
Adapter for all Eppendorf® 1.5/2.0 mL Rotors
holds 1 x 0.5 mL tubes, pack of 6 ea
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103911
暫時無法取得訂價和供貨情況
特點
holds 1 x 0.5 mL tubes
包裝
pack of 6 ea
製造商/商標名
Eppendorf® 022636227 (NA)
參數
18,400 × g max. RCF
技術
centrifugation: suitable
相容性
for use with Rotors 1.5/2.0 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Six adapters, each holding 1 PCR tube (0.5 mL, maximum diameter 6 mm). They can be used in all Eppendorf rotors holding 1.5/2.0 mL tubes.
法律資訊
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)