重要文件
A9401
Sigma-Aldrich
Aflatoxin M2
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C17H14O7
CAS號碼:
分子量::
330.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1cc2OC3OCCC3(O)c2c4OC(=O)C5=C(CCC5=O)c14
生化/生理作用
Hepatocarcinogen.
警告
可能致癌。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)