文件
A9227
Sigma-Aldrich
ABT-491 盐酸盐
≥98% (HPLC)
同義詞:
4-乙炔基-N,N-二甲基-3-[3-氟-4-[(2-甲基-1H-咪唑并-[4,5-c]吡啶-1-基)甲基]苯甲酰基]-1H-吲哚-1-甲酰胺盐酸盐, A-137491
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C28H22N5O2F · HCl
CAS號碼:
分子量::
515.97
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
solid
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
mp
170-178 °C (lit.)
溶解度
H2O: freely soluble 22 mg/mL
起源
Abbott
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cl[H].CN(C)C(=O)n1cc(C(=O)c2ccc(Cn3c(C)nc4cnccc34)c(F)c2)c5c(cccc15)C#C
InChI
1S/C28H22FN5O2.ClH/c1-5-18-7-6-8-25-26(18)21(16-34(25)28(36)32(3)4)27(35)19-9-10-20(22(29)13-19)15-33-17(2)31-23-14-30-12-11-24(23)33;/h1,6-14,16H,15H2,2-4H3;1H
InChI 密鑰
AWRGBOKANQBIBM-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
高效、选择性和口服活性血小板活化因子(PAF)受体拮抗剂。人血小板中的Ki = 0.6 nM。
特點和優勢
该化合物是受体分类和信号转导手册上PAF受体页面上的特色化合物。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处
该化合物由 Abbott开发。想要浏览其他由制药公司开发的化合物以及已批准药物/候选药物清单, 请单击此处
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research