重要文件
A8955
SAFC
(S)-(+)-2-氨基-5-(碘乙酰氨基)戊酸
≥90%
同義詞:
Nδ-碘乙酰基-L-鸟氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C7H13N2O3I
CAS號碼:
分子量::
300.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥90%
儲存溫度
−20°C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
C A Robertson et al.
Biochemical and biophysical research communications, 197(2), 523-528 (1993-12-15)
Nitric oxide synthase (EC 1.14.23) substrate analog inhibitors NG-monomethyl-L-Arg, NG-nitro-L-Arg, NG-nitro-L-Arg methyl ester, and aminoguanidine were examined as potential inhibitors of rat liver arginase (EC 3.5.3.1). NG-nitro-L-Arg was found to inhibit arginase catalyzed conversion of L-Arg to L-Orn at pH