蒸汽密度
4.2 (vs air)
自燃溫度
554 °F
expl. lim.
7.3 %
折射率
n20/D 1.469 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI 密鑰
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
30.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-1 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter