產品線
BioReagent
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
技術
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
顏色
white to off-white
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
NC(CC[C@H](NC([C@@H](N)C)=O)C(O)=O)=O
InChI
1S/C8H15N3O4/c1-4(9)7(13)11-5(8(14)15)2-3-6(10)12/h4-5H,2-3,9H2,1H3,(H2,10,12)(H,11,13)(H,14,15)/t4-,5-/m0/s1
InChI 密鑰
HJCMDXDYPOUFDY-WHFBIAKZSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
- 用作NeuralQ™培养基的补充剂
- 用作视网膜细胞系生长培养基和培育培养基(IM)的组分
- 分别应用于视网膜细胞系的实验性治疗
生化/生理作用
分析報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
PLTMax® Human Platelet Lysate (hPL) is a superior serum-free and xeno-free media supplement alternative to fetal bovine serum (FBS) for human mesenchymal stem cell (MSC) cultures.
PLTMax® 人血小板裂解液 (hPL) 是人間充質幹細胞 (MSC) 培養中,替代胎牛血清 (FBS) 的優異無血清和無異種介質補充劑。
條款
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
生成人類誘導多能幹細胞 (iPSC) 的幹細胞重編方案,包括以病毒和非病毒 RNA 為基礎的方法。