重要文件
A7750
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-3,5-dinitro-L-tyrosine ethyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H15N3O8
CAS號碼:
分子量::
341.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[H][C@](Cc1cc(c(O)c(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)(NC(C)=O)C(=O)OCC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)