重要文件
A4778
Sigma-Aldrich
腺苷酸基琥珀酸 钠盐
~96% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H18N5O11P
CAS號碼:
分子量::
463.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106305
PubChem物質ID:
化驗
~96% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)n2cnc3c(NC(CC(O)=O)C(O)=O)ncnc23
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)