Merck
全部照片(4)
文件
A2786
Sigma-Aldrich
腺嘌呤
BioReagent, suitable for cell culture
同義詞:
6-氨基嘌呤, 维生素 B4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H5N5
CAS號碼:
分子量::
135.13
Beilstein:
5777
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.75
生物源
synthetic
產品線
BioReagent
化驗
≥99%
形狀
powder
分子量
Mw 135.13 g/mol
技術
cell culture | mammalian: suitable
顏色
white to off-white
mp
>360 °C (lit.)
溶解度
0.5 M HCl: soluble 20 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Nc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H5N5/c6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4/h1-2H,(H3,6,7,8,9,10)
InChI 密鑰
GFFGJBXGBJISGV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
腺嘌呤是一种嘌呤碱基,由肌苷一磷酸(IMP)合成。它是一种含氮杂环芳香族化合物。
應用
使用腺嘌呤:
  • 作为绿色培养基的组成部分,用于从拔下的毛囊中提取角质形成细胞
  • 用于成年小鼠角质形成细胞的连续培养
  • 作为培养基成分,用于分化SSEA4+角膜缘干细胞
生化/生理作用
腺嘌呤是三磷酸腺苷(ATP)、烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD)和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)等重要生物分子的组成部分。NAD和FAD构成DNA和RNA的结构,在蛋白质合成中起着重要作用。ATP是一种能量源,对于细胞呼吸必不可少。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Serial cultivation of primary adult murine keratinocytes
Epidermal Cells, 15-22 (2005)
Limbal stromal tissue specific stem cells and their differentiation potential to corneal epithelial cells
Embryonic Stem Cell Protocols, 437-444 (2015)
Method for the Derivation of Induced Pluripotent Stem Cells from Human Hair Follicle Keratinocytes
Atlas of Human Pluripotent Stem Cells, 127-137 (2012)
The
Vander's Human Physiology, The Mechanisms of Body Function: Medicine, Human anatomy (2016)
Brian T Wilhelm et al.
Nature protocols, 5(2), 255-266 (2010-02-06)
Next-generation sequencing technologies are revolutionizing genomics research. It is now possible to generate gigabase pairs of DNA sequence within a week without time-consuming cloning or massive infrastructure. This technology has recently been applied to the development of 'RNA-seq' techniques for