重要文件
A0502
Sigma-Aldrich
L-天冬酰胺叔丁酯 盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
NH2COCH2CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
CAS號碼:
分子量::
224.69
Beilstein:
6585123
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CC(C)(C)OC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O
InChI
1S/C8H16N2O3.ClH/c1-8(2,3)13-7(12)5(9)4-6(10)11;/h5H,4,9H2,1-3H3,(H2,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChI 密鑰
RXNKCUXXNGWROA-JEDNCBNOSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)