Merck
全部照片(4)
重要文件
CMC0001
Sigma-Aldrich
SIG10 化学感受态细胞
Escherichia coli, rod shaped
同義詞:
Chemically competent E. coli, Competent bacterial cells
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41106202
NACRES:
NA.85
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
SIG10 化学感受态细胞, for protein expression and DNA plasmid production
生物源
Escherichia coli
等級
for molecular biology
形狀
buffered aqueous solution
增長模式
adherent or suspension
形態學
rod shaped
技術
microbiological culture: suitable
細胞轉化
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 × 109 cfu/μg
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
一般說明
SIG10 化学感受态细胞是 大肠埃希菌 的衍生物,经过优化可获得较高的转化效率。
这些细胞是克隆和繁殖质粒、粘粒或福斯质粒克隆的理想细胞,并且对常规克隆应用具有高效。
它们共享标准克隆菌株(如 DH5α、 DH10B 、JM109、TOP10 等)最有用的遗传因子。克隆方案中直接替换它们。
提供 40 μL、80 μL 和 160 μL 等分试样,分别足以进行一次、两次和四次转化。
细胞的转化效率 为>1 x 109cfu/μg
96 孔规格以 20 μL/孔的等分试样提供,转化效率为>1 x 108cfu/μg。
基因型
F- mcrA Δ(mrr-hsdRMS-mcrBC) endA1 recA1 Φ80dlacZΔM15 ΔlacX74 araD139 Δ(ara,leu)7697 galU galK rpsL nupG λ- tonA
應用
适合细菌转化回收高质量质粒 DNA
特點和優勢
  • 它们共享标准克隆菌株(如 DH5α)最有用的遗传因子 DH10B 、JM109、TOP10 等。克隆方案中直接替换它们。
  • 确保稳定高质量的质粒 DNA 的回收。
  • 转化效率高
  • 提供研究人员需要的使用方便的性能。
  • 以经济的价格为广泛的应用提供解决方案。
  • 蓝白筛选
成分
  • SIG10 化学感受态细胞
  • pUC 19 转化对照 DNA (10 pg/μL)
  • 克隆用回收培养基
原則
SIG10 细胞含有无活性的 mcr mrr 等位基因,使得直接从哺乳动物或植物细胞中分离的甲基化基因组 DNA 可以克隆而不发生缺失或重排。
该菌株还携带 rec A1 和 end A1 突变。 rec A1 基因型提供最小化重组并有助于质粒稳定性,而 end A1 提供高质量的质粒 DNA 制备。
它们是耐噬菌体 T1( ton A 突变),也耐链霉素 rps L 突变。
法律資訊
DH5α is a trademark of Invitrogen Corp.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Colony PCR reagents and our colony PCR protocol using REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ and JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ reagents.
使用 REDExtract-N-Amp™ PCR ReadyMix™ 和 JumpStart™ REDTaq® PCR ReadyMix™ 試劑的集落 PCR 試劑和我們的集落 PCR 方案。
條款
For best results, ligation reactions must be heat inactivated at 70º C for 15 minutes before transformation. Alternately, the reactions may be purified.
相關內容
For best results, ligation reactions must be heat inactivated at 70º C for 15 minutes before transformation. Alternately, the reactions may be purified.
Questions
  1. Could you please clarify whether bacteria transformed with the pUC19 control provided with the SIG10 Competent Cells should grow colonies that are resistant to Ampicillin?
    1 answer
    1. The colonies transformed with pUC19 as a control are resistant to ampicillin or methicillin, as indicated on the website.