重要文件
96864
Sigma-Aldrich
Potassium sodium tartrate 0.26 M – Glycerol 35% (v/v) solution
同義詞:
Crystallization solution 2/Kit No 75403
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
品質等級
pH值
7.2±0.2 ( in neat)
密度
1.13 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)