文件
93015
Sigma-Aldrich
TRIS 甘氨酸缓冲液 溶液
BioReagent, for molecular biology, 10x concentrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
等級
for molecular biology
產品線
BioReagent
形狀
liquid
品質
10x concentrate
雜質
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH值
8.6±0.2
密度
1.06 g/mL at 20 °C
應用
diagnostic assay manufacturing
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
外觀
0.25M TRIS,1.92M 甘氨酸
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves