文件
92897
Sigma-Aldrich
聚(乙二醇)
BioUltra, 10,000
同義詞:
聚氧乙烯, 聚环氧乙烷, PEG
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H(OCH2CH2)nOH
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
品質等級
產品線
BioUltra
形狀
solid
分子量
Mr 8500-11500
雜質
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH值
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
62-65 °C
溶解度
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
50 mg/mL in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES 字串
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI 密鑰
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
聚乙二醇(PEG)是乙二醇的线性聚酯(乙烷-1,2-二醇),它可溶于水、苯、乙醇、乙腈和二氯甲烷。但是,它不溶于乙醚和己烷。这种非离子聚合物可以单体和水相形式存在。
應用
聚乙二醇已被用于:
  • 载细胞多分析平台(MAP)的冷冻保存
  • 作为大分子簇以研究其对异硫氰酸荧光素(FITC)共轭的I型胶原蛋白的作用
  • 作为表面活性剂配方中的模型表面活性剂以评估界面应张力作用下抗体的界面聚集
生化/生理作用
聚乙二醇(PEG)可用于多种应用,包括医学。这种聚合物是一种防腐剂,可用于生物医学应用,如药物递送系统、生物传感和组织工程。PEG还可用于化妆用软膏。它也可用作化学和其它行业中的结合和分散剂。
特點和優勢
  • 环保
  • 生物相容
  • 独特的溶剂解决方案
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Polymers for 3D bioprinting
Beata K
Journal of Separation Science (2022)
Polymers and polymeric hybrids for targeted drug delivery
Islam R and Fang J
Journal of Separation Science, 303-322 (2022)
Aadithya Kannan et al.
Journal of colloid and interface science, 550, 128-138 (2019-05-06)
Monoclonal antibodies (mAbs) are therapeutic proteins used in the treatment of many diseases due to their specificity in binding targets. Aggregation of these molecules is a major challenge in their formulation development. MAbs spontaneously adsorb onto air-solution interfaces and experience
Adam S Zeiger et al.
PloS one, 7(5), e37904-e37904 (2012-06-01)
Microenvironments of biological cells are dominated in vivo by macromolecular crowding and resultant excluded volume effects. This feature is absent in dilute in vitro cell culture. Here, we induced macromolecular crowding in vitro by using synthetic macromolecular globules of nm-scale
Application of compatibilized polymer blends in biomedical fields
Zarrintaj P, et al.
Journal of Separation Science, 511-537 (2020)