文件
91228
Sigma-Aldrich
三氯乙酸
BioUltra, ≥99.5% (T)
同義詞:
TCA
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Cl3CCOOH
CAS號碼:
分子量::
163.39
Beilstein:
970119
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
蒸汽密度
<1 (vs air)
蒸汽壓力
1 mmHg ( 51 °C)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (T)
形狀
crystals
flakes
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.05%
折射率
n20/D 1.62 (lit.)
pH值
<1.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
溶解度
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤30 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES 字串
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
&lambda ;
0.5 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 1.60
λ: 280 nm Amax: 0.15
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI 密鑰
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
三氯乙酸(TCA)来源于三氯乙烯(TCE)代谢。它可用作酸脱钙剂。TCA可用作核染色和蛋白质沉淀的固定剂。
應用
三氯乙酸(TCA)已用于:
  • 确定其在涵盖心脏规格(cardiac specification)的暴露窗口(exposure window)期间对禽类胚胎的影响
  • 作为细胞固定剂
  • 终止O-乙酰丝氨酸(硫醇)裂解酶(OASTL)酶促测定
  • 用于沉淀酸性核糖体蛋白(RP)
传统上用于沉淀蛋白质。用于通过定量沉淀测定蛋白质浓度。用作脱钙剂和显微镜样品的固定剂。
其他說明
通过定量沉淀浓缩蛋白质;用噻嗪染料对DNA进行细胞化学观察
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
>235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
> 113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Efficacy of 5-FU or oxaliplatin monotherapy over combination therapy in colorectal cancer
Toloudi M, et al.
Journal of Cancer Therapy, 6(04), 345-345 (2015)
Cardiogenic effects of trichloroethylene and trichloroacetic acid following exposure during heart specification of avian development
Drake V, et al.
Toxicological Sciences, 94(1), 153-162 (2006)
CHCHD4 confers metabolic vulnerabilities to tumour cells through its control of the mitochondrial respiratory chain
Thomas L, et al.
Cancer & Metabolism, 7(1), 2-2 (2019)
Sulforhodamine B (SRB) assay in cell culture to investigate cell proliferation
Orellana E and Kasinski A
Bio-protocol, 6(21) (2016)
Extraction and Activity of O-acetylserine (thiol) lyase (OASTL) from Microalga Chlorella sorokiniana
Salbitani G and Carfagna S
Bio-protocol (2016)