重要文件
85278
Sigma-Aldrich
Mobile phase B for separation of amino acids on ABI® sequencers
同義詞:
Acetonitrile – 2-propanol mixture
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
密度
0.78 g/mL at 20 °C
適合性
in accordance for sequence analysis test
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC#N.CC(C)O
InChI
1S/C3H8O.C2H3N/c1-3(2)4;1-2-3/h3-4H,1-2H3;1H3
InChI 密鑰
FPWNQPQTICPCOM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
成分
contains ~12% 2-propanol and ~88% acetonitrile
法律資訊
ABI PRISM is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
50.0 °F - closed cup
閃點(°C)
10 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)