重要文件
84959
Sigma-Aldrich
L-丝氨酸
≥99.5% (NT), suitable for cell culture, BioUltra
同義詞:
(S)-2-氨基-3-羟基丙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HOCH2CH(NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
105.09
Beilstein:
1721404
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
產品名稱
L-丝氨酸, BioUltra, ≥99.5% (NT)
產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (NT)
形狀
powder or crystals
光學活性
[α]20/D +13.5±0.5°, c = 5% in 5 M HCl
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
insoluble matter, passes filter test
≤0.3% foreign amino acids
燃燒殘留物
≤0.1% (as SO4)
損耗
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
顏色
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
溶解度
1 M HCl: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤100 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.5 M in 1 M HCl
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.05
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES 字串
N[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)/t2-/m0/s1
InChI 密鑰
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
  • SlSAHH2 对过表达和野生型番茄果实中代谢产物的作用: 研究关注了转基因番茄中代谢产物的变化,包括L-丝氨酸在代谢工程中增进营养价值和胁迫抗性的作用(Yang et al., 2024)。
生化/生理作用
通过丝氨酸羟甲基转移酶获得甘氨酸时的前体。
其他說明
通过傅里叶变换红外法合成质子标记的标签[1];在低于7的pH值下稳定绿豆核酸酶[2];聚丙烯酰胺凝胶上等速电泳中的氨基酸间距-关键评价 [3];各种微生物的生长要求[4]
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
CRC Handbook of Microbiology, 4, 1-1 (1974)
Bacteriorhodopsin: fourier transform infrared methods for studies of protonation of carboxyl groups.
G Dollinger et al.
Methods in enzymology, 127, 649-662 (1986-01-01)
Amino acid spacing in isotachophoresi; on polyacrylamide gel: a critical evaluation.
N Y Nguyen et al.
Analytical biochemistry, 94(1), 202-210 (1979-04-01)
Theory of protein solubility.
T Arakawa et al.
Methods in enzymology, 114, 49-77 (1985-01-01)
Kenji Hashimoto et al.
Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 29(5), 767-769 (2005-06-09)
Several lines of evidence suggest that D-serine, an endogenous agonist of the glycine site on the NMDA receptors, might play a role in the pathophysiology of schizophrenia. The purpose of this study was to determine whether levels of D- and