重要文件
81893
Sigma-Aldrich
Sodium acetate pH 4.6; 0.07M – 1.4 M Sodium formate – Glycerol 30% (v/v) solution
同義詞:
Crystallization solution 34/Kit No 75403
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solution
pH值
4.6±0.2 ( in neat)
密度
1.14 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)