重要文件
80849
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromoacetamidobenzyl)ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
≥80% (HPLC)
同義詞:
1-(p-Bromoacetamidobenzyl)-EDTA, N,N′-{1-{{4-[(Bromoacetyl)amino]phenyl}methyl}-1,2-ethanediyl}bis[N-(carboxymethyl)glycine]
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H24BrN3O9
CAS號碼:
分子量::
518.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥80% (HPLC)
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC(CN(CC(O)=O)C(CN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC1=CC=C(NC(CBr)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C19H24BrN3O9/c20-6-15(24)21-13-3-1-12(2-4-13)5-14(23(10-18(29)30)11-19(31)32)7-22(8-16(25)26)9-17(27)28/h1-4,14H,5-11H2,(H,21,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)
InChI 密鑰
VOQPQBGCWBEYEV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
a chelate labeling reagent that conjugates with sulfhydryl groups
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)