產品線
BioReagent
化驗
≥90% (HPLC)
≥90% (degree of coupling)
形狀
powder
製造商/商標名
ATTO-TEC GmbH
&lambda ;
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
紫外吸收
λ: 526-532 nm Amax
適合性
suitable for fluorescence
檢測方法
fluorometric
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCNc1cc2OC3=CC(=[NH+]\CC)\C(C)=CC3=C(CCC(=O)ON4C(=O)CCC4=O)c2cc1C
InChI
1S/C26H29N3O5.ClHO4/c1-5-27-20-13-22-18(11-15(20)3)17(7-10-26(32)34-29-24(30)8-9-25(29)31)19-12-16(4)21(28-6-2)14-23(19)33-22;2-1(3,4)5/h11-14,27H,5-10H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/b28-21-;
InChI 密鑰
HVCUIKJJDQLPQR-AYYDQZPKSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
法律資訊
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Chromogenic and fluorogenic derivatives are invaluable tools for biochemistry, having numerous applications in enzymology, protein chemistry, immunology and histochemistry.
致色劑和致螢光劑衍生物是生物化學的寶貴工具,在酵素學、蛋白質化學、免疫學和組織化學方面有許多應用。