文件
77404
Sigma-Aldrich
2′,3′-二脱氧腺苷5′-三磷酸 三锂盐
≥95.0% (HPLC)
同義詞:
ddATP-Li3
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H13Li3N5O11P3
CAS號碼:
分子量::
492.98
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
化驗
≥95.0% (HPLC)
形狀
powder
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O11P3.3Li/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(24-7)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h4-7H,1-3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,11,12,13)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+;;;/m0.../s1
InChI 密鑰
ZTVIJXZPFNMGOR-PXJNTPRPSA-K
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
外觀
aqueous solution (~10 mM)
同類產品
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges