登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
變更視圖
| 您/SKU | 供貨能力 | 價格 |
|---|
關於此項目
CAS 編號:
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
暫時無法取得訂價和供貨情況
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732711001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969048001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934546001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969048001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,250 μL (03732711001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934546001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
technique(s)
whole genome amplification: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC1=CN(C2CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H17N2O14P3.Na.H/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(24-8)4-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;
InChI key
KAELIXTVSANDSE-UHFFFAOYSA-N
General description
dCTP,PCR级,是一种100 mM的无色透明锂盐溶液 (pH 8.3)。
来自罗氏的 PCR 级核苷酸经过特殊制造和纯化,达到了可能达到的最高化学纯度。PCR 级核苷酸含有至少 99% 的相关脱氧核苷-三磷酸(dNTP)和小于 0.9% 的脱氧核苷-二磷酸(dNDP)。
胸苷5′-三磷酸钠盐溶液可用于DNA合成反应,如 PCR、DNA 测序、cDNA合成和分子克隆技术。
Application
dTTP,PCR 级,适用于需要高质量试剂的许多应用。这些程序包括逆转录(RT)、聚合酶链反应(PCR)、RT-PCR、DNA 标记反应和测序/循环测序分析。
Physical form
dTTP水溶液(pH 8.3)。
Preparation Note
工作溶液:我们建议制备含有 dATP、dCTP、dGTP、dTTP(各 10mM)的脱氧核苷酸混合物;(例如,为了制备 100 μl 核苷酸混合物,将 10 μl dATP、dCTP、dGTP、dTTP(各)加至 60 μl 水,PCR 级)。
Analysis Note
使用 RT-PCR 进行了功能检测。根据现行的质量控制程序检测不含污染的脱氧核糖核酸酶、核糖核酸酶和切割活性。
Other Notes
用于常规实验室用途。
存儲類別/等級
12 - Non Combustible Liquids
到底發生了什麼事?
WGK 1
閃點 (F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash