重要文件
77103
Sigma-Aldrich
Sodium citrate tribasic 0.2M – HEPES sodium salt pH 7.5; 0.1M – 2-methyl-2,4-pentanediol 30% solution
同義詞:
Crystallization solution 05/Kit-No 82009
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
liquid
pH值
7.5±0.2 ( in neat)
密度
1.04 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)