重要文件
74758
Sigma-Aldrich
8-Octadecyloxypyrene-1,3,6-trisulfonic acid trisodium salt
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
同義詞:
PTS18, Trisodium 8-octadecyloxypyrene-1,3,6-trisulfonate
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C34H43Na3O10S3
CAS號碼:
分子量::
776.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥98.0% (TLC)
mp
265 °C (dec.)
265 °C (lit.)
溶解度
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
methanol: soluble
螢光
λex 404 nm; λem 434 nm in H2O
適合性
suitable for fluorescence
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCCOc1cc(c2ccc3c(cc(c4ccc1c2c34)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C34H46O10S3.3Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-44-29-23-30(45(35,36)37)26-20-21-28-32(47(41,42)43)24-31(46(38,39)40)27-19-18-25(29)33(26)34(27)28;;;/h18-21,23-24H,2-17,22H2,1H3,(H,35,36,37)(H,38,39,40)(H,41,42,43);;;/q;3*+1/p-3
InChI 密鑰
IABMEQMYXMSMGI-UHFFFAOYSA-K
其他說明
Highly water soluble superpolar fluorescent lipid probe for the sensitive fluorimetric assay of cationic surfactants
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S. Marhold et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 336, 111-111 (1990)
文章
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。