重要文件
70603
Sigma-Aldrich
TRIS hydrochloride pH 8.5; 0.05M – DTT 0.001M – PPS 1M solution
同義詞:
Crystallization solution 40/Kit-No 96827
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solution
pH值
8.5±0.2 ( in neat)
密度
1.06 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)