文件
70114
Sigma-Aldrich
椰油酸钠 pH 6.5; 0.1M –乙酸钠 1.4M 溶液
同義詞:
Crystallization solution 07/Kit-No 82009
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.26
形狀
liquid
pH值
6.5±0.2 ( in neat)
密度
1.06 g/mL at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3