文件
68617
Sigma-Aldrich
10-Methyl-9-(phenoxycarbonyl)acridinium fluorosulfonate
≥90% (HPLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H16FNO5S
CAS號碼:
分子量::
413.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.32
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
powder
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-]S(F)(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2c(C(=O)Oc3ccccc3)c4ccccc14
InChI
1S/C21H16NO2.FHO3S/c1-22-18-13-7-5-11-16(18)20(17-12-6-8-14-19(17)22)21(23)24-15-9-3-2-4-10-15;1-5(2,3)4/h2-14H,1H3;(H,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI 密鑰
DMGQABMILTYHNY-UHFFFAOYSA-M
應用
10-甲基-9-(苯氧基羰基)丫啶鎓氟硫酸盐已用于化学发光反应中过氧化氢的定量。
生化/生理作用
10-甲基-9-(苯氧羰基)丫啶鎓氟硫酸盐(PMAC)在中性条件下具有产生化学发光的能力。
包裝
无底玻璃瓶。内含物装在插入式熔锥内。
其他說明
化学发光免疫测定用吖啶酯
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
M. Kawaguchi and N. Suzuki et al.
Proc. 9th Int. Symp. Biolumin. Chemilumin., 481-481 (1997)
Development of a highly sensitive chemiluminescent assay for hydrogen peroxide under neutral conditions using acridinium ester and its application to an enzyme immunoassay
Arakawa H, et al.
Luminescence, 29(4), 374-377 (2014)
Extracellular hydrogen peroxide measurements using a flow injection system in combination with microdialysis probes-Potential and challenges
Mosshammer M, et al.
Free Radicals in Biology, 29(4), 374-377 (2018)
文章
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
一氧化氮 (NO) 是神经元、内皮细胞和免疫系统中的信号转运分子。