等級
for fluorescence
化驗
≥80.0% (HPLC)
形狀
solid
螢光
λex 331 nm; λem 398 nm in 0.1 M Tris pH 8.0, 10 mM Ca2+
λex 349 nm; λem 482 nm (100mM KCI)
適合性
in accordance for fluorescence
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc(ccc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C32H31N3O12.5K/c1-18-2-6-24(34(14-28(36)37)15-29(38)39)26(10-18)46-8-9-47-27-13-20(5-7-25(27)35(16-30(40)41)17-31(42)43)22-11-19-3-4-21(32(44)45)12-23(19)33-22;;;;;/h2-7,10-13,33H,8-9,14-17H2,1H3,(H,36,37)(H,38,39)(H,40,41)(H,42,43)(H,44,45);;;;;/q;5*+1/p-5
InChI 密鑰
VGZPRMSXVNDMAN-UHFFFAOYSA-I
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
文章
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
螢光生命週期測量比基於強度的測量更具優勢。其應用包括螢光生命週期檢測、感測和 FLI。