重要文件
55472
Sigma-Aldrich
N-琥伯酰亚胺N-(2,4-二硝基苯基)-6-氨基己酸酯
≥95% (HPLC)
同義詞:
N-(2,4-二硝基苯基)-6-氨基己酸 N-琥伯酰亚胺酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H18N4O8
CAS號碼:
分子量::
394.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1ccc(NCCCCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H18N4O8/c21-14-7-8-15(22)18(14)28-16(23)4-2-1-3-9-17-12-6-5-11(19(24)25)10-13(12)20(26)27/h5-6,10,17H,1-4,7-9H2
InChI 密鑰
IYBNUJCDIAGXNX-UHFFFAOYSA-N
應用
N-(2,4-二硝基苯基)-6-氨基己酸N-琥珀酰亚胺酯是一种胺反应性DNP-X琥珀酰亚胺酯,可用于产生可用抗二硝基苯(anti-DNP)抗体检测的生物偶联物。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
G H Keller et al.
Analytical biochemistry, 177(2), 392-395 (1989-03-01)
A photoactivatable reagent for introducing haptens onto DNA probes has been prepared using a commercially available bifunctional linker arm reagent and amino-derivatized 2,4-dinitrophenyl (DNP). The resulting compound (photo-DNP) couples efficiently to DNA using an ordinary sunlamp. Under optimum conditions, about