文件
51238
SAFC
氧化铁磁性纳米颗粒 溶液
0.3-0.7% Fe basis, 2.5-3.5% solids basis
同義詞:
氧化铁(II,III),磁性纳米颗粒 溶液, 磁性氧化铁纳米颗粒, 磁铁矿, 超顺磁氧化铁纳米颗粒
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Fe3O4
CAS號碼:
分子量::
231.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
NACRES:
NA.25
形狀
liquid
包含
oleic acid and 11-aminoundecanoic acid as stabilizer
成份
Fe, 0.3-0.7%
solids, 2.5-3.5%
濃度
in H2O
直徑
10-50 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
粒徑
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
密度
1.00 g/mL at 20 °C
SMILES 字串
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
InChI 密鑰
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
浓度5mg/ml包括纳米晶体加配体的总重量。
分析報告
Z 均粒径:~33nm
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves