產品線
BioUltra
化驗
≥99.5% (AT)
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.05% (as SO4)
損耗
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
pH值
4.5-6.0 (25 °C, 6 M in H2O)
mp
180-185 °C (lit.)
溶解度
H2O: 6 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
6 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES 字串
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI 密鑰
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
其他說明
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves