文件
34885
Sigma-Aldrich
3,3′-二丁基噻碳菁碘化物
for fluorescence, ≥98.0%
同義詞:
DiSC4(3)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H29IN2S2
CAS號碼:
分子量::
548.55
Beilstein:
3852791
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
等級
for fluorescence
化驗
≥98.0% (TLC)
≥98.0%
形狀
liquid
溶解度
DMSO: soluble
methanol: soluble
螢光
λex 559 nm; λem 604 nm in phosphate buffer/SDS pH 7.0
SMILES 字串
[I-].CCCCN1/C(Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CCCC
InChI
1S/C25H29N2S2.HI/c1-3-5-18-26-20-12-7-9-14-22(20)28-24(26)16-11-17-25-27(19-6-4-2)21-13-8-10-15-23(21)29-25;/h7-17H,3-6,18-19H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
IBLJGRBTLKWIGM-UHFFFAOYSA-M
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Iwona T Myszor et al.
Scientific reports, 9(1), 7114-7114 (2019-05-10)
Aroylated phenylenediamines (APDs) are novel inducers of innate immunity enhancing cathelicidin gene expression in human bronchial epithelial cell lines. Here we present two newly developed APDs and aimed at defining the response and signaling pathways for these compounds with reference