Key Documents
24907
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt
≥97.0% (HPLC)
同義詞:
RED-GLUC, Rose-glucuronide CHA salt, Salmon-glucuronide CHA salt
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H14ClNO7 · C6H13N
CAS號碼:
分子量::
442.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.83
化驗
≥97.0% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]20/D −70.5±2°, c = 1% in DMF/H2O 1:1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1CCCCC1.O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]2O)C(O)=O)Oc3c[nH]c4cc(Cl)ccc34
InChI
1S/C14H14ClNO7.C6H13N/c15-5-1-2-6-7(3-5)16-4-8(6)22-14-11(19)9(17)10(18)12(23-14)13(20)21;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-4,9-12,14,16-19H,(H,20,21);6H,1-5,7H2/t9-,10-,11+,12-,14+;/m0./s1
InChI 密鑰
CGXWVPSZSVEFAI-CYRSAHDMSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
其他說明
Sales restrictions may apply
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3