重要文件
18892
Sigma-Aldrich
Octyl β-D-1-thiomaltoside
≥99.0% (TLC)
同義詞:
Octyl β-D-1-thiomaltopyranoside
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H38O10S
CAS號碼:
分子量::
470.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161900
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥99.0% (TLC)
分子量
470.57 g/mol
雜質
insoluble matter, passes filter test
pH值
5-8 (1 % (w/v) in H2O)
&lambda ;
1 % (w/v) in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: ≤0.20
λ: 280 nm Amax: ≤0.15
SMILES 字串
CCCCCCCCS[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H38O10S/c1-2-3-4-5-6-7-8-31-20-17(27)15(25)18(12(10-22)29-20)30-19-16(26)14(24)13(23)11(9-21)28-19/h11-27H,2-10H2,1H3/t11-,12-,13-,14+,15-,16-,17-,18-,19-,20+/m1/s1
InChI 密鑰
JHBBNAKIOKQRJS-NQXZFOFXSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
S Izawa et al.
Journal of biochemistry, 113(5), 573-576 (1993-05-01)
We synthesized a series of non-ionic detergents, alkyl thiomaltosides, and investigated their properties and usefulness. We solubilized membrane proteins of Vibrio parahaemolyticus using the detergents. With octyl thiomaltoside, nonyl thiomaltoside, decyl thiomaltoside, or undecyl thiomaltoside, we observed satisfactory solubilization of